Learn More
Imidazo[1,2-a]piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11916691 25 g 25 g
11906691 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439940250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 274-76-0 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274-76-0
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00005553
Clave InChI UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine, unii-g18zbv2hxa, 1h-imidazo 1,2-a pyridine, g18zbv2hxa, pyrimidazole, 1-azaindolizine, 1,3a-diazaindene, pubchem17181, imidazo l,2-a pyridine
PubChem CID 78960
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CN2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1, 2-a]pyridine
Color Blanco
Punto de ebullición 97°C to 98°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo