Learn More
Imidazo[1,2-a]piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11906691 5 g 5 g
11916691 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11906691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439940050
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 274-76-0 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274-76-0
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00005553
Clave InChI UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine, unii-g18zbv2hxa, 1h-imidazo 1,2-a pyridine, g18zbv2hxa, pyrimidazole, 1-azaindolizine, 1,3a-diazaindene, pubchem17181, imidazo l,2-a pyridine
PubChem CID 78960
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CN2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1, 2-a]pyridine
Color Blanco
Punto de ebullición 97°C to 98°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazo[1,2-a]pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.