Learn More
Clorhidrato de ácido imidazo[1,2-a]piridina-8-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11906711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11906711 1 g Frasco de vidrio 1 g
11916711 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11906711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440660010
 Artículo restringido
En stock
CAS 145335-90-6
Fórmula molecular C8H6N2O2·ClH
Peso molecular (g/mol) 198.61
Clave InChI XRQZBGADESKIBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid, monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylicacidhydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-alpha pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydr
PubChem CID 11715356
Nombre IUPAC ácido imidazo[1,2-a]piridina-8-carboxílico; clorhidrato
SMILES C1=CN2C=CN=C2C(=C1)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1, 2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Punto de fusión 298°C to 300.1°C
Color Blanco
Análisis elemental 46.44 to 50.32% C, 13.54 to 14.67% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación