Learn More
Imidazo[1,2-a]piridina-7-clorhidrato de ácido carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15204298 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15204298 1 g 1 g
15214298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15204298 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453360010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1423031-35-9 | C8H6N2O2·ClH | 198.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1423031-35-9
Fórmula molecular C8H6N2O2·ClH
Peso molecular (g/mol) 198.61
Clave InChI OQGRMPZJJDBYBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 1:x
PubChem CID 71756722
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]piridina-7-ácido carboxílico; clorhidrato
SMILES C1=CN2C=CN=C2C=C1C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Punto de fusión 295.0°C to 298.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.