Learn More
Imidazo[1,2-a]piridina-7-carbohidrazida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15457507 250 mg 250 miligramos
15447507 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15457507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35365.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 421595-78-0 | C8H8N4O | 176.179 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 421595-78-0
Fórmula molecular C8H8N4O
Peso molecular (g/mol) 176.179
Número MDL MFCD13183226
Clave InChI VXJBLZXLLRYHPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-7-carbohydrazide, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrazide, 7-hydrazinocarbonyl imidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 55281632
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]piridina-7-carbohidrazida
SMILES C1=CN2C=CN=C2C=C1C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Punto de fusión 258°C to 261°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.18
Porcentaje de pureza 95%