Learn More
Ácido imidazo[1,2-a]piridina-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30396544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396544 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30396544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI387580100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
CAS 139022-25-6
Fórmula molecular C8 H6 N2 O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccn2c1
Nombre IUPAC ácido imidazo[1,2-a]piridina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 162.145
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.043