Learn More
Ácido imidazo[1,2-a]piridina-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30399687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399687 500 mg 500 miligramos
30398503 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI387580500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
CAS 139022-25-6
Fórmula molecular C8 H6 N2 O2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccn2c1
Nombre IUPAC ácido imidazo[1,2-a]piridina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 162.145
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.043