Learn More
Ácido imidazo[1,2-a]6piridina-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425927 1 g 1 g
15435927 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33128.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 139022-25-6 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139022-25-6
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD07021498
Clave InChI ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7075376
Nombre IUPAC ácido imidazo[1,2-a]piridina-6-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Punto de fusión 244°C to 247°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 95%