Learn More
Ácido imidazo[1,2-a]piridin-6-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10331233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10331233 1 g 1 g
10107842 250 mg 250 miligramos
10092254 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10331233 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33101DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 139022-25-6
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD07021498
Clave InChI ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7075376
Nombre IUPAC ácido imidazo[1,2-a]piridina-6-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%