Learn More
Clorhidrato de cloruro de Imidazo[1,2-a]piridina-6-carbonilo , téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10279322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10279322 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10740524 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10279322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33152CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 859833-15-1
Fórmula molecular C8H6Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 217.049
Número MDL MFCD07772809
Clave InChI LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525720
Nombre IUPAC cloruro de imidazo[1,2-a]piridina-6-carbonilo;clorhidrato
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Yes
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.05
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico