Learn More
Clorhidrato de cloruro de imidazo[1,2-a]piridina-6-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418995 250 mg 250 miligramos
15408995 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35174.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 859833-15-1 | C8H6Cl2N2O | 217.049 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 859833-15-1
Fórmula molecular C8H6Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 217.049
Número MDL MFCD07772809
Clave InChI LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525720
Nombre IUPAC cloruro de imidazo[1,2-a]piridina-6-carbonilo;clorhidrato
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Punto de fusión 248°C to 250°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 95%