Learn More
Imidazo[1,2-a]piridina-6-carbonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10567853 250 mg 250 miligramos
10137892 1 g 1 g
10158694 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10567853 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33116CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 106850-34-4
Fórmula molecular C8H5N3
Peso molecular (g/mol) 143.149
Número MDL MFCD06659603
Clave InChI LRJOKNYELSECDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyano-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1bu34, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbonitrile, imidazo 1,2-, a pyridine-6-carbonitrile, imidazo 1,2-alpha pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764471
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]piridina-6-carbonitrilo
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.15
Porcentaje de pureza 97%