Learn More
Imidazo[1,2-a]piridina-6-carbaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10691845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10691845 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10391273 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10691845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33104DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
CAS 116355-16-9
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.149
Número MDL MFCD07772808
Clave InChI VDWYLKPRUHCLAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem23883, acmc-20a31e, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbaldehyde, 6-imidazo 1,2-a-pyridinecarbaldehyde, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde
PubChem CID 7164582
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]piridina-6-carbaldehído
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 95%