Learn More
Ácido imidazo[1,2-a]piridina-6-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic Acid |
| CAS | 913835-63-9 |
| Fórmula molecular | C7 H7 B N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | B-Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylboronic Acid, [Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl]boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5,11-12H |
| SMILES | OB(O)c1ccc2nccn2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido imidazo[1,2-a]piridin-6-ilborónico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.954 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.06 |