Learn More
Monohidrato de ácido imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10230750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10230750 5 g 5 g
10088289 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10230750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 64951-08-2 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64951-08-2
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD03419462
Clave InChI WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
Nombre IUPAC ácido imidazo[1,2-a]2piridina-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Punto de fusión 232.0°C to 234.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 51.20 to 55.47% C, 4.30 to 4.65% H, 14.96 to 16.17% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.