Learn More
Hidrato de ácido imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468975 250 mg 250 miligramos
15458975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35025.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64951-08-2
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD03419462
Clave InChI WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
Nombre IUPAC ácido imidazo[1,2-a]2piridina-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión 232°C to 234°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%