Learn More
Ácido imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10776735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10776735 250 mg 250 miligramos
10600454 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776735 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31351CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
CAS 64951-08-2
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD03419462
Clave InChI WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
Nombre IUPAC ácido imidazo[1,2-a]2piridina-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carboxylate 0.5 hydrate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.14
Porcentaje de pureza 97%