Learn More
Imidazo[1,2-a]piridin-7-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol |
| CAS | 896139-85-8 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O/c10-6-1-3-9-4-2-8-7(9)5-6/h1-5,10H |
| SMILES | Oc1ccn2ccnc2c1 |
| Nombre IUPAC | imidazo[1,2-a]piridin-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.048 |