Learn More
Imidazo[1,2-a]piridin-6ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10730154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10730154 1 g 1 g
10269562 250 mg 250 miligramos
10401934 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10730154 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC33109DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 132213-07-1
Fórmula molecular C8H8N2O
Peso molecular (g/mol) 148.165
Clave InChI IEOADZOTWIMSMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl methanol, acmc-209zmz, imidazo 1,2-a pyridin-6yl methanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridin, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7060530
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]piridin-6ilmetanol
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 97%