Learn More
Imidazo[1,2-a]piridin-2ilmetanol, ≥90 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidazo[1, 2-a]pyridin-2-ylmethanol |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | imidazo[1,2-a]piridin-2ilmetanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |