Learn More
Imidaprilat, TRC
Código de producto. 30405537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405537 1 mg -
30396737 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2750501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89371-44-8
Fórmula molecular C18 H23 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 377.39
Nombre IUPAC (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]propanoil-1-metil-2-oxoimidazolidina-4-carboxílico
SMILES C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2[C@@H](CN(C)C2=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidaprilat
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23N3O6/c1-11(15(22)21-14(17(25)26)10-20(2)18(21)27)19-13(16(23)24)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,19H,8-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,13-,14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1587
Porcentaje de pureza >95%