Learn More
Clorhidrato de imidapril, TRC
Código de producto. 30407779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407779 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30407779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI275040100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidapril Hydrochloride
CAS 89396-94-1
Fórmula molecular C20 H27 N3 O6 . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N3O6.ClH/c1-4-29-19(27)15(11-10-14-8-6-5-7-9-14)21-13(2)17(24)23-16(18(25)26)12-22(3)20(23)28;/h5-9,13,15-16,21H,4,10-12H2,1-3H3,(H,25,26);1H/t13-,15-,16-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@@H](CN(C)C2=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (4S)-3-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]-1-metil-2-oxoimidazolidin-4-carboxílico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 441.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.1667