Learn More
Imidapril hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494597 50 mg 50 miligramos
16471456 200 mg 200 miligramos
16448766 100 mg 100 miligramos
16418708 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1451
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Imidapril hydrochloride (TA-6366) is an orally active angiotensin-converting enzyme (ACE) and MMP-9 inhibitor. Imidapril hydrochloride suppresses the conversion of angiotensin I to angiotensin II and thereby reduces total peripheral resistance and systemic blood pressure. Imidapril hydrochloride can be used for hypertension, type 1 diabetic, nephropathy and chronic heart failure research.
Imidapril hydrochloride (TA-6366) is an orally active angiotensin-converting enzyme (ACE) and MMP-9 inhibitor. Imidapril hydrochloride suppresses the conversion of angiotensin I to angiotensin II and thereby reduces total peripheral resistance and systemic blood pressure. Imidapril hydrochloride can be used for hypertension, type 1 diabetic, nephropathy and chronic heart failure research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidapril hydrochloride
CAS 89396-94-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28ClN3O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo TA-6366
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (113.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (113.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CN1C)N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)C1=O)O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 441.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.91
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus