Learn More
Imidapril-d3 Hydrochloride, TRC
Código de producto. 30396391
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396391 1 mg
30399454 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2750421MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1356017-30-5
Fórmula molecular C20H25D3ClN3O6
Peso molecular (g/mol) 444.92
Sinónimo (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-d3-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid Hydrochloride
SMILES C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CN(C([2H])([2H])[2H])C1=O)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidapril-d3 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N3O6.ClH/c1-4-29-19(27)15(11-10-14-8-6-5-7-9-14)21-13(2)17(24)23-16(18(25)26)12-22(3)20(23)28;/h5-9,13,15-16,21H,4,10-12H2,1-3H3,(H,25,26);1H/t13-,15-,16-;/m0./s1/i3D3;