missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidapril-d3 Hydrochloride, TRC

Código de producto. p-200161263
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396391 1 mg
30399454 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2750421MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1356017-30-5
Fórmula molecular C20H25D3ClN3O6
Peso molecular (g/mol) 444.92
Sinónimo (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-d3-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid Hydrochloride
SMILES C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CN(C([2H])([2H])[2H])C1=O)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Imidapril-d3 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N3O6.ClH/c1-4-29-19(27)15(11-10-14-8-6-5-7-9-14)21-13(2)17(24)23-16(18(25)26)12-22(3)20(23)28;/h5-9,13,15-16,21H,4,10-12H2,1-3H3,(H,25,26);1H/t13-,15-,16-;/m0./s1/i3D3;
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.