Learn More
Imidaclothiz, CVR
Código de producto. 30399346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30399346 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30399346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI275000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidaclothiz
CAS 105843-36-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H8 Cl N5 O2 S
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-, Imidaclothiz
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN5O2S/c8-6-10-3-5(16-6)4-12-2-1-9-7(12)11-13(14)15/h3H,1-2,4H2,(H,9,11)
SMILES [O-][N+](=O)NC1=NCCN1Cc2cnc(Cl)s2
Nombre IUPAC N-[1-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-4,5-dihidroimidazol-2-il]nitramida
Peso molecular (g/mol) 261.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0087
Porcentaje de pureza >95