Learn More
Imidacloprid-urea, TRC
Código de producto. 30135827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135827 500 mg 500 miligramos
30133038 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI274985500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120868-66-8
Fórmula molecular C9 H10 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 211.65
Sinónimo 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-imidazolidinone, Imidacloprid-urea
Nombre IUPAC 1-[(6-cloropiridina-3-il)metil]imidazolidina-2-una
SMILES Clc1ccc(CN2CCNC2=O)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid-urea
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0512
Porcentaje de pureza >95%