Learn More
Imidacloprid-urea, TRC
Código de producto. 17994215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17994215 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17994215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI27498550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid-urea
CAS 120868-66-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H10 Cl N3 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-imidazolidinone, Imidacloprid-urea
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14)
SMILES Clc1ccc(CN2CCNC2=O)cn1
Nombre IUPAC 1-[(6-cloropiridina-3-il)metil]imidazolidina-2-una
Peso molecular (g/mol) 211.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0512
Porcentaje de pureza >95%