Learn More
Imidacloprid-urea 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313934 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313934 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14283780AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid-urea
CAS 120868-66-8
Nombres de analitos o componentes Imidacloprid-urea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 Cl N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14)
SMILES Clc1ccc(CN2CCNC2=O)cn1
Nombre IUPAC 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]imidazolidin-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 211.65
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0512 g/mol