Learn More
Imidacloprid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidacloprid |
| CAS | 138261-41-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N5 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(6-Chlor-3-pyridinylmethyl)- N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine, 2-Imidazolidinimine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-, (2E)-, (2E)-1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine, 1-(2-Chloro-5-pyridylmethyl)-2-(N-nitroimino)imidazolidine, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine, 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine, AE-F 106464-00GR01B0, AEF 106464, AGST 03001, Acceleron IX 409, Admire, Admire 2F, Admire Pro, Advantage Flea Adulticide, Advise, Alias, Alias 2F, BAY-NTN 33893, Baimieshi, Bayer Advanced Season-Long Grub control, Biotlin, Biunik 200SL, CP 1, Comodor, Confidate, Confidor, Confidor 100SL, Confidor 200 O-TEQ, Confidor 200SL, Confidor 240 O-TEQ, Confidor 350SC, Confidor 70WG, Confidor SL, CoreTect, Couraze, Couraze Max, Enforce, Enforce (pesticide), Gaucho, Gaucho 600FS, Gaucho Grande, Genesis, Genesis (pesticide), Grubex, Hachikusan, Imicide, Imidacloprid, Jade, Kohinor, Kumiai Admire, Lada, Lada (insecticide), Macho Max, Mallet 2F, Marathon, Marathon (insecticide), Marathon II, Merit, Merit (insecticide), Merit 2F, Meritgreen, NTN 33893, NTN 33893-240FS, NUP 06023, NUP 06024, NUQ 05054, Nuprid, Pasada, Premis, Premise, Premise (insecticide), Prescribe, Preventol TM, Pro-Agro, Provado, Provado 2F, Quick-Bayt, Rinfidor, Senator, Senator (neonicotinoid), Tanrec, Timbertreat N 98, Torrent, Trimax, Trimax (pesticide), Trimax Pro, Widow, Yashijing |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13) |
| SMILES | [O-][N+](=O)\N=C\1/NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2 |
| Nombre IUPAC | (NE)-N-[1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]imidazolidin-2-ilideno]nitramida |
| Peso molecular (g/mol) | 255.66 |
| Mostrar más |