Learn More
Imidacloprid, MedChemExpress
Código de producto. 16472216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472216 500 mg 500 miligramos
16441446 200 mg 200 miligramos
16418476 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0838
MedChemExpress Imidacloprid is an effective and widely used neonicotinoid pesticide to control pests of cereals, vegetables, tea and cotton.
Imidacloprid is an effective and widely used neonicotinoid pesticide to control pests of cereals, vegetables, tea and cotton.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid
CAS 138261-41-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10ClN5O2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (391.14 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=[N+](/N=C1NCCN\1CC2=CC=C(Cl)N=C2)[O-]
Peso molecular (g/mol) 255.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.66
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism