Learn More
Clorhidrato de imidacloprid-guanidina 100 μg/ml en acetonitrilo/agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319934 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319934 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14283715WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid-guanidine hydrochloride
CAS 127202-53-3
Nombres de analitos o componentes Imidacloprid-guanidine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 Cl N4 . Cl H
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H
SMILES Cl.NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
Nombre IUPAC 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-4,5-dihidroimidazol-2-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 247.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0439 g/mol