Learn More
Imidacloprid-d4, TRC
Código de producto. 30391233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391233 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30391233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2749922.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4)
CAS 1015855-75-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H4 H6 Cl N5 O2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-4,5-d2-N-nitro-, Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4), Imidacloprid-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
SMILES [2H]C1([2H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC (NE)-N-[1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-ilideno]nitramida
Peso molecular (g/mol) 259.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0774
Porcentaje de pureza >95