Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidacloprid
Código de producto. 17201166 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17201166 1 g 1 g
17211166 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17201166 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466750010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138261-41-3 | C9H10ClN5O2, C9H10ClN5O2 | 255.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138261-41-3
Fórmula molecular C9H10ClN5O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid
Cantidad 1 g
Punto de fusión De 134,0 °C a 146,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 255,66
Clave InChI YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)NC1=NCCN1CC1=CC=C(Cl)N=C1
Nombre IUPAC 2-chloro-5-{[2-(nitroamino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]methyl}pyridine
Peso molecular (g/mol) 255.66