Learn More
Imidacloprid-3-hidroxi, TRC
Código de producto. 18040620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18040620 10 mg 10 miligramos
17939829 5 mg 5 miligramos
18022010 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18040620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94322010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380912-09-4
Fórmula molecular C9 H10 Cl N5 O3
Peso molecular (g/mol) 271.66
Sinónimo 3-Pyridinol, 2-chloro-5-[[4,5-dihydro-2-(nitroamino)-1H-imidazol-1-yl]methyl]-, 2-Chloro-5-[[4,5-dihydro-2-(nitroamino)-1H-imidazol-1-yl]methyl]-3-pyridinol
Nombre IUPAC N-[1-[(6-cloro-5-hidroxipiridina-3-il)metil]-4,5-dihidroimidazol-2-il]nitramide
SMILES Oc1cc(CN2CCN=C2N[N+](=O)[O-])cnc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid-3-hydroxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClN5O3/c10-8-7(16)3-6(4-12-8)5-14-2-1-11-9(14)13-15(17)18/h3-4,16H,1-2,5H2,(H,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0472
Porcentaje de pureza >95%