Learn More
Imidacloprid-3-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319060 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319060 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14283719AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidacloprid-3-hydroxy
CAS 380912-09-4
Nombres de analitos o componentes Imidacloprid-3-hydroxy
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H10 Cl N5 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Pyridinol, 2-chloro-5-[[4,5-dihydro-2-(nitroamino)-1H-imidazol-1-yl]methyl]-, 2-Chloro-5-[[4,5-dihydro-2-(nitroamino)-1H-imidazol-1-yl]methyl]-3-pyridinol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClN5O3/c10-8-7(16)3-6(4-12-8)5-14-2-1-11-9(14)13-15(17)18/h3-4,16H,1-2,5H2,(H,11,13)
SMILES Oc1cc(CN2CCN=C2N[N+](=O)[O-])cnc1Cl
Nombre IUPAC N-[1-[(6-cloro-5-hidroxipiridin-3-il)metil]-4,5-dihidroimidazol-2-il]nitramida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 271.66
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0472 g/mol