Learn More
Imicyafos 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316693 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316693 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14283650AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imicyafos
CAS 140163-89-9
Nombres de analitos o componentes Imicyafos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H21 N4 O2 P S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphonothioic acid, P-[(2E)-2-(cyanoimino)-3-ethyl-1-imidazolidinyl]-, O-ethyl S-propyl ester, Phosphonothioic acid, [(2E)-2-(cyanoimino)-3-ethyl-1-imidazolidinyl]-, O-ethyl S-propyl ester (9CI), Imicyafos
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21N4O2PS/c1-4-9-19-18(16,17-6-3)15-8-7-14(5-2)11(15)13-10-12/h4-9H2,1-3H3/b13-11+
SMILES CCCSP(=O)(OCC)N1CCN(CC)/C/1=N\C#N
Nombre IUPAC (E)-[1-[etoxi(propilsulfanil)fosforil]-3-etiimidazolidin-2-ilideno]cianamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 304.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1123 g/mol