Learn More
Hirschmann™ Cono de sedimentación Imhoff
Código de producto. 13158139
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13158139 1000 ml paquete de 3
1 options
Código de producto. 13158139 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 7720193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.30€
    141.60€ / paquete de 3
    Ahorro 11.70€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Cono de sedimentación transparente irrompible según Imhoff
  • SAN
  • Tipo Imhoff
  • Transparente
  • Irrompibles
  • Graduación moldeada
  • Tapón de rosca en la punta para vaciado
Especificaciones
Descripción Cono de sedimentación, según Imhoff
Volumen (métrico) 1000 ml
Graduado Escala en relieve
Material SAN
N.° por paquete 3