Learn More
Imetit dihidrobromuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464749 50 mg 50 miligramos
15444749 25 mg 25 miligramos
15454749 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15464749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62346.MF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Un agonista extremadamente potente y de alta afinidad con los receptores H3 y H4.
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32385-58-3
Fórmula molecular C6H12Br2N4S
Peso molecular (g/mol) 332.06
Número MDL MFCD00153816
Clave InChI DOBOYMKCRRLTRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imetit dihydrobromide, imetit hydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea, s-2-1h-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, 2-1h-imidazol-4-yl ethyl carbamimidothioate dihydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, imetit dihydrobromide hplc, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea 2hbr, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrochloride, 2-2-1h-imidazol-5-yl ethyl isothiourea dihydrobromide
PubChem CID 11957573
ChEBI CHEBI:64151
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-5-il)etilo carbamimidotioato; dihidrobromuro
SMILES Br.Br.NC(=N)SCCC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imetit dihydrobromide
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Freely soluble in water,practically insoluble in acetone /n
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo