Learn More
Imepitoin, MedChemExpress
Código de producto. 16496606
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16496606 100 mg 100 miligramos
16478857 5 mg 5 miligramos
16452397 50 mg 50 miligramos
16406278 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16496606
Marca: Medchem Express HY14953
MedChemExpress Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.
Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imepitoin
Forma física Solid
CAS 188116-07-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo AWD 131-138
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (44.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N2CCOCC2)CN1C3=CC=C(Cl)C=C3
Peso molecular (g/mol) 279.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.72
Porcentaje de pureza 99.43%