Learn More
Gibco™ IMDM, polvo
Código de producto. 10184932 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 l
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10184932 1 l 1 litro
11514496 10 l 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10184932 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 42200014
 Artículo restringido
En stock
IMDM, polvo
El medio de Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones IMDM de Gibco™ para una gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
El IMDM, una modificación del medio Eagle modificado de Dulbecco, incluye selenio, así como aminoácidos y vitaminas adicionales. Además, este medio único carece de hierro, con nitrato de potasio que sustituye al nitrato férrico.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El IMDM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de IMDM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
IMDM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el IMDM requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El IMDM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,024 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno de CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio de Dulbecco modificado por Iscove
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin α±-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 1 l
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 4,4 hasta 4,8
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio de Dulbecco modificado por Iscove, 1 l, polvo, pH de 4.4 a 4.8, con L-glutamina, rojo fenol, piruvato sódico, 36 meses de vida útil, osmolalidad de 215 a 245 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos