Learn More
IMD-0560, MedChemExpress
Código de producto. 16474048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474048 10 mg 10 miligramos
16461059 1 mg 1 miligramo
16430407 50 mg 50 miligramos
16415036 100 mg 100 miligramos
16406757 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY105661
MedChemExpress IMD-0560 is a novel IκB kinase β inhibitor.
IMD-0560 is a novel IκB kinase β inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IMD-0560
CAS 439144-66-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H8BrF6NO2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (116.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C=CC(Br)=C1)O)NC2=C(C=CC(C(F)(F)F)=C2)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 428.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.12
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease