Learn More
IMD 0354, CRT
Código de producto. 30389344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389344 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30389344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI268650100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxy-benzamide
CAS 978-62-1
Fórmula molecular C15H8ClF6NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo IMD 0354, 5-Chloro-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-3',5'-salicyloxylidide N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 383.67