Learn More
IMD-0354, MedChemExpress
Código de producto. 16463528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463528 10 mg 10 miligramos
16406257 5 mg 5 miligramos
16439966 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10172
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress IMD-0354 (IKK2 Inhibitor V) is a selective IKKβ inhibitor which inhibits NF-κB activity. IMD0354 inhibits TNF-α induced NF-κB transcription activity with an IC50 of 1.2 uM.
IMD-0354 (IKK2 Inhibitor V) is a selective IKKβ inhibitor which inhibits NF-κB activity. IMD0354 inhibits TNF-α induced NF-κB transcription activity with an IC50 of 1.2 uM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IMD-0354
CAS 978-62-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H8ClF6NO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo IKK2 Inhibitor V
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.64 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)C2=CC(Cl)=CC=C2O
Peso molecular (g/mol) 383.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.67
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease