Learn More
R&D Systems™ IMD 0354
Código de producto. 18075492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18075492 10 mg 10 miligramos
18066012 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18075492 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2611/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.81€
    245.70€ / 10 miligramos
    Ahorro 26.11€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of IKKβ
Inhibitor of IκB kinase-β (IKKβ) that blocks NF-κB nuclear translocation. Attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury by decreasing expression of adhesion molecules ICAM-1 and P-selectin and inhibiting cytokine and chemokine production in cardiomyocytes. Induces G0/G1 cell cycle arrest and apoptosis in HMC-1 and breast cancer cells. Also antagonist at P2X1, P2X4 and P2X7 receptors (IC50 values are 19, 156 and 175 nM respectively). Inhibits platelet aggregation induced by collegen in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 978-62-1
Fórmula molecular C15H8ClF6NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IMD 0354
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.67
Pureza >99%
Peso molecular 383.67
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.