Learn More
IMB-XH1, MedChemExpress
Descripción
IMB-XH1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1). IMB-XH1 is a non-competitive Delhi metallo-β-lactamase (NDM-1) inhibitor. The IC50s of IMB-XH1 against metallo-β-lactamases NDM-1, IMP-4, ImiS and L1 are 0.4637 μM, 3.980 μM, 0.2287 μM and 1.158 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | IMB-XH1 |
| CAS | 292057-76-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H15N3OS |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (99.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=C(N=CC=C2)C2=CC=C1C(NC3=CC=CC=N3)C4=CC=CS4 |
| Peso molecular (g/mol) | 333.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.41 |
| Mostrar más |