Learn More
Imazethapyr, TRC
Código de producto. 30179869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179869 1 g 1 g
30179995 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2686251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81335-77-5
Fórmula molecular C15 H19 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 289.33
Sinónimo 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-ethyl-3-pyridinecarboxylic acid, (±)-5-Ethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)nicotinic acid, (±)-Imazethapyr, 5-Ethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) nicotinic acid, AC 263499, CL 263499, Fabian, Imazethapyr, Pivot, Pursuit, Pursuit 10
Nombre IUPAC 5-etil-2-(4-metil-5-oxo-4-propan-2-il-1H-imidazol-2-il)piridina-3-ácido carboxílico
SMILES CCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imazethapyr
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3O3/c1-5-9-6-10(13(19)20)11(16-7-9)12-17-14(21)15(4,18-12)8(2)3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1426