Learn More
Imazetapir-1-hidroxietilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312820 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312820 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14283510AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imazethapyr-1-hydroxyethyl
CAS 134887-87-9
Nombres de analitos o componentes Imazethapyr-1-hydroxyethyl
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H19 N3 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(1-hydroxyethyl)-, 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(1-hydroxyethyl)-3-pyridinecarboxylic acid, AC 288511, CL 288511
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3O4/c1-7(2)15(4)14(22)17-12(18-15)11-10(13(20)21)5-9(6-16-11)8(3)19/h5-8,19H,1-4H3,(H,20,21)(H,17,18,22)
SMILES CC(O)c1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-(1-hidroxietil)-2-(4-metil-5-oxo-4-propan-2-il-1H-imidazol-2-il)piridina-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 305.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1376 g/mol