Learn More
Imazapic, TRC
Código de producto. 30407209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407209 1 g -
30388859 100 mg -
30400270 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI2686351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104098-48-8
Fórmula molecular C14 H17 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 275.3
Sinónimo 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-methyl-, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-methyl-, (±)-, (±)-Imazapic, 2-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methylnicotinic acid, 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Methyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)nicotinic acid, AC 263222, Cadre, Flame, Flame (herbicide), Imazameth, Imazamethapyr, Imazapic, Imazmethapyr, Oroban
Nombre IUPAC 5-metil-2-(4-metil-5-oxo-4-propano-2-il-1H-imidazol-2-il)piridina-3-carboxílico ácido
SMILES CC(C)C1(C)N=C(NC1=O)c2ncc(C)cc2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imazapic
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O3/c1-7(2)14(4)13(20)16-11(17-14)10-9(12(18)19)5-8(3)6-15-10/h5-7H,1-4H3,(H,18,19)(H,16,17,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.127