Learn More
Imazapic, MedChemExpress
Descripción
Imazapic is a selective herbicide for both the preand post-emergent control of some annual and perennial grasses and some broadleaf weeds
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imazapic |
| CAS | 104098-48-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H17N3O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (363.24 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC(C)=CN=C1C2=NC(C(C)C)(C)C(N2)=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 275.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.3 |
| Mostrar más |